N,N-Dimethylnicotinamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937538-5G
APOSOR937538-5GEA 128 EUR InStock
APOSOR937538-5G
N,N-Dimethylnicotinamide 95%
N,N-Dimethylnicotinamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059169
Numéro CAS: 6972-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité