4-Octanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Butylpropylcarbinol, 4-Octyl alcohol
OR937548-25G OR937548-5G
APOSOR937548-25GEA 478 EUR InStock
APOSOR937548-25G APOSOR937548-5G
4-Octanol 97%
4-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014409
Numéro CAS: 589-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité