1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole
OR937550-1G OR937550-25G OR937550-5G
APOSOR937550-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR937550-1G APOSOR937550-25G APOSOR937550-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972500
Numéro CAS: 35308-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité