Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR937565-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR937565-25G APOSOR937565-5G APOSOR937565-100G
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle 97%
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
MW: 189,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037111
Numéro CAS: 25026-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité