1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclopentanone dimethylketal
OR937569-1G OR937569-5G
APOSOR937569-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR937569-1G APOSOR937569-5G
1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
1,1-Dimethoxycyclopentane
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060058
Numéro CAS: 931-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité