(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937575-1G OR937575-250MG
APOSOR937575-1GEA 734 EUR InStock
APOSOR937575-1G APOSOR937575-250MG
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol
Formule: C₁₀H₁₈OS
MW: 186,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151646
Numéro CAS: 71242-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité