2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Chloroethoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR937581-25G OR937581-5G
APOSOR937581-25GEA 144 EUR InStock
APOSOR937581-25G APOSOR937581-5G
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran
Formule: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,6300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142761
Numéro CAS: 5631-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité