3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937596-1G OR937596-250MG
APOSOR937596-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR937596-1G APOSOR937596-250MG
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,175 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209486
Numéro CAS: 2221-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité