3-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylcyclohexanamine, 1-Amino-3-methylcyclohexane
OR937602-1G OR937602-5G
APOSOR937602-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR937602-1G APOSOR937602-5G
3-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-) 95%
3-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C
Densité: 0.85 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001494
Numéro CAS: 6850-35-7
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité