3,3,5-Triméthylcyclohexanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR937606-1G OR937606-5G
APOSOR937606-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR937606-1G APOSOR937606-5G
3,3,5-Triméthylcyclohexanamine 95%
3,3,5-Triméthylcyclohexanamine
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Point d'ébullition: 177 °C
Densité: 0.84 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019379
Numéro CAS: 15901-42-5
ONU: 2326
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité