3-Methyl-1-hexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937638-1G
APOSOR937638-1GEA 119 EUR InStock
APOSOR937638-1G
3-Methyl-1-hexanol 95%
3-Methyl-1-hexanol
Formule: C₇H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321178
Numéro CAS: 13231-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité