Isoamyl acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isopentyl Acrylate, Acrylicacidisoamylester, Acrylic Acid Isopentyl Ester, Acrylic Acid Isoamyl Ester
OR937646-25G OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA 502 EUR InStock
APOSOR937646-25G APOSOR937646-5G
Isoamyl acrylate 95%
Isoamyl acrylate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053725
Numéro CAS: 4245-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité