Chlorure de 1-butylpyridinium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Butylpyridinium chlorure
APOSOR937650-25GEA 155 EUR InStock
APOSOR937650-25G APOSOR937650-5G
Chlorure de 1-butylpyridinium 98%
Chlorure de 1-butylpyridinium
Formule: C₉H₁₄ClN
MW: 171,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060047
Numéro CAS: 1124-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité