N-Methylfurohydroxamic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-MFHA, N-(2-Furoyl)-N-methylhydroxylamine
OR937684-1G OR937684-250MG
APOSOR937684-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR937684-1G APOSOR937684-250MG
N-Methylfurohydroxamic acid 95%
N-Methylfurohydroxamic acid
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144939
Numéro CAS: 109531-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité