N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Diethyl-N'-formyl-N'-methoxyurea
OR937688-1G OR937688-250MG
APOSOR937688-1GEA 819 EUR InStock
APOSOR937688-1G APOSOR937688-250MG
N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide 95%
N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide
Formule: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191345
Numéro CAS: 146039-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité