Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937721-1G OR937721-250MG
APOSOR937721-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR937721-1G APOSOR937721-250MG
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06227773
Numéro CAS: 65880-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité