Cyclopentylmalonic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937726-10G OR937726-1G OR937726-5G
APOSOR937726-10GEA 683 EUR InStock
APOSOR937726-10G APOSOR937726-1G APOSOR937726-5G
Cyclopentylmalonic acid 95%
Cyclopentylmalonic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059515
Numéro CAS: 5660-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité