Propionaldehyde dimethyl acetal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1-Dimethoxypropane
OR937730-25G OR937730-1G
APOSOR937730-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR937730-25G APOSOR937730-1G
Propionaldehyde dimethyl acetal 95%
Propionaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059307
Numéro CAS: 4744-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité