(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Chloro-4-methylpentanoic Acid
OR937739-1G OR937739-5G
APOSOR937739-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR937739-1G APOSOR937739-5G
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid 95%
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044943
Numéro CAS: 28659-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité