Propyl-2-furancarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937748-25G OR937748-5G
APOSOR937748-25GEA 226 EUR InStock
APOSOR937748-25G APOSOR937748-5G
Propyl-2-furancarboxylate 95%
Propyl-2-furancarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046108
Numéro CAS: 615-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité