Trimethylsilylmethyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Trimethylsilyl)methyl acetate, Acetic Acid Trimethylsilylmethyl Ester
OR937767-25G
APOSOR937767-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR937767-25G
Trimethylsilylmethyl acetate 95%
Trimethylsilylmethyl acetate
Formule: C₆H₁₄O₂Si
MW: 146,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009650
Numéro CAS: 2917-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité