Picolinamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937776-100G OR937776-25G OR937776-5G
APOSOR937776-100GEA 258 EUR InStock
APOSOR937776-100G APOSOR937776-25G APOSOR937776-5G
Picolinamide 95%
Picolinamide
Formule: C₆H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023483
Numéro CAS: 1452-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité