Acétate de 4-nitrophényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
OR937811-100G
APOSOR937811-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR937811-100G
Acétate de 4-nitrophényle 95%
Acétate de 4-nitrophényle
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007326
Numéro CAS: 830-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité