2,3,6-Trichlorophénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR937826-1GEA 234 EUR InStock
APOSOR937826-1G APOSOR937826-5G
2,3,6-Trichlorophénol 95%
2,3,6-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002165
Numéro CAS: 933-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité