1,4-Dichloro-2-butanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937831-1G OR937831-5G
APOSOR937831-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR937831-1G APOSOR937831-5G
1,4-Dichloro-2-butanol 95%
1,4-Dichloro-2-butanol
Formule: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191343
Numéro CAS: 2419-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité