1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
OR937834-1G OR937834-5G
APOSOR937834-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR937834-1G APOSOR937834-5G
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
Formule: C₅H₈N₂OS
MW: 144,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00186242
Numéro CAS: 1801-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité