2-Propylcyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937838-10G OR937838-1G OR937838-5G
APOSOR937838-10GEA 386 EUR InStock
APOSOR937838-10G APOSOR937838-1G APOSOR937838-5G
2-Propylcyclohexanone 95%
2-Propylcyclohexanone
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019464
Numéro CAS: 94-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité