1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropropyl Phenyl Ether
OR937869-10G OR937869-1G OR937869-5G
APOSOR937869-10GEA 734 EUR InStock
APOSOR937869-10G APOSOR937869-1G APOSOR937869-5G
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
1-Phenoxy-2-chloropropane
Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059488
Numéro CAS: 53491-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité