2-Méthylcyclohexyle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937875-25G OR937875-5G
APOSOR937875-25GEA 197 EUR InStock
APOSOR937875-25G APOSOR937875-5G
2-Méthylcyclohexyle acétate 95%
2-Méthylcyclohexyle acétate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021390
Numéro CAS: 5726-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité