4-(Méthylthio)butanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylthio-2-butanone
OR937881-1G OR937881-25G OR937881-5G
APOSOR937881-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR937881-1G APOSOR937881-25G APOSOR937881-5G
4-(Méthylthio)butanone 95%
4-(Méthylthio)butanone
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040029
Numéro CAS: 34047-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité