N-Allylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937892-25G
APOSOR937892-25GEA 133 EUR InStock
APOSOR937892-25G
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008638
Numéro CAS: 589-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité