Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR937920-1G OR937920-100MG OR937920-250MG
APOSOR937920-1GEA 210 EUR InStock
APOSOR937920-1G APOSOR937920-100MG APOSOR937920-250MG
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Allylpalladium(II) chloride dimer
Formule: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
Point de fusion: 120 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044874
Numéro CAS: 12012-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité