Methyl-5-hexenoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-hexenoate, 5-Hexenoic Acid Methyl Ester
OR937922-25G OR937922-5G
APOSOR937922-25GEA 364 EUR InStock
APOSOR937922-25G APOSOR937922-5G
Methyl-5-hexenoate 98%
Methyl-5-hexenoate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671538
Numéro CAS: 2396-80-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité