2-Bromo-5-nitrofurane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937994-1G OR937994-250MG
APOSOR937994-1GEA 313 EUR InStock
APOSOR937994-1G APOSOR937994-250MG
2-Bromo-5-nitrofurane 95%
2-Bromo-5-nitrofurane
Formule: C₄H₂BrNO₃
MW: 191,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142879
Numéro CAS: 823-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité