Butyl crotonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Crotonic Acid Butyl Ester
OR937997-100G OR937997-25G OR937997-500G
APOSOR937997-100GEA 270 EUR InStock
APOSOR937997-100G APOSOR937997-25G APOSOR937997-500G
Butyl crotonate 95%
Butyl crotonate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053794
Numéro CAS: 7299-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité