2,3-Dichloropropanamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938050-10G OR938050-1G OR938050-5G
APOSOR938050-10GEA 647 EUR InStock
APOSOR938050-10G APOSOR938050-1G APOSOR938050-5G
2,3-Dichloropropanamide 95%
2,3-Dichloropropanamide
Formule: C₃H₅Cl₂NO
MW: 141,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040311
Numéro CAS: 19433-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité