(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-α-Ethylbenzyl alcohol
OR938065-1G
APOSOR938065-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR938065-1G
(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol 98%
(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066207
Numéro CAS: 613-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité