2-Méthoxybutyle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid 2-Methoxybutyl Ester
OR938072-10G OR938072-1G OR938072-5G
APOSOR938072-10GEA 574 EUR InStock
APOSOR938072-10G APOSOR938072-1G APOSOR938072-5G
2-Méthoxybutyle acétate 95%
2-Méthoxybutyle acétate
Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797047
Numéro CAS: 1173168-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité