Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetate, Methyl 3,4-dihydroxyphenylacetate, Catechol-4-acetic Acid Methyl Ester, Homoprotocatechuic Acid Methyl Ester, Pyrocatechol-4-acetic Acid Methyl Ester
OR938109-5G
APOSOR938109-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR938109-5G
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate 98%
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00583539
Numéro CAS: 25379-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité