2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938123-10G OR938123-1G OR938123-5G
APOSOR938123-10GEA 684 EUR InStock
APOSOR938123-10G APOSOR938123-1G APOSOR938123-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₇H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01924576
Numéro CAS: 58268-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité