Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: BrettPhos
OR938150-1G OR938150-25G OR938150-5G
APOSOR938150-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR938150-1G APOSOR938150-25G APOSOR938150-5G
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Formule: C₃₅H₅₃O₂P
MW: 536,78 g/mol
Point de fusion: 187…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11973797
Numéro CAS: 1070663-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité