4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzofurazan
OR938160-10G OR938160-1G OR938160-5G
APOSOR938160-10GEA 434 EUR InStock
APOSOR938160-10G APOSOR938160-1G APOSOR938160-5G
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
Formule: C₆H₃ClN₂O
MW: 154,55 g/mol
Point de fusion: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191329
Numéro CAS: 7116-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité