N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938165-1G OR938165-5G
APOSOR938165-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR938165-1G APOSOR938165-5G
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride 95%
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Formule: C₃H₆ClNO₂
MW: 123,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658962
Numéro CAS: 30289-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité