3-Anilino-1-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Hydroxypropyl)aniline, 3-(Phenylamino)propan-1-ol
OR938169-5G
APOSOR938169-5GEA 208 EUR InStock
APOSOR938169-5G
3-Anilino-1-propanol 95%
3-Anilino-1-propanol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15206074
Numéro CAS: 31121-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité