Acide 3-(allyloxy)propanoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Allyloxy)propanoic acid
OR938182-10G OR938182-1G OR938182-5G
APOSOR938182-10GEA 580 EUR InStock
APOSOR938182-10G APOSOR938182-1G APOSOR938182-5G
Acide 3-(allyloxy)propanoïque 95%
Acide 3-(allyloxy)propanoïque
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039537
Numéro CAS: 22577-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité