2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR938185-250MGEA 321 EUR InStock
APOSOR938185-250MG APOSOR938185-1G
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 95%
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060961
Numéro CAS: 902836-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité