5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde, 5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furfural
OR938198-1G OR938198-250MG
APOSOR938198-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR938198-1G APOSOR938198-250MG
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671521
Numéro CAS: 117953-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité