3,5-Diméthylcyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938239-5G
APOSOR938239-5GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR938239-5G
3,5-Diméthylcyclohexanone 95%
3,5-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,1962 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019467
Numéro CAS: 2320-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité