Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium mercaptobenzothiazole, 2-Mercaptobenzothiazole Sodium Salt, Sodium 2-Benzothiazolethiolate, Sodium 2-mercaptobenzothiazole
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₅NS₂
MW: 189,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065334
Numéro CAS: 2492-26-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité