4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938285-10G OR938285-1G OR938285-5G OR938285-250MG OR938285-500MG
APOSOR938285-10GEA 437 EUR InStock
APOSOR938285-10G APOSOR938285-1G APOSOR938285-5G APOSOR938285-250MG APOSOR938285-500MG
4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003343
Numéro CAS: 6745-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité